Merck
468789
Sigma-Aldrich
ジメチルマロノニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(CN)2
CAS番号:
分子量:
94.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
bp
120 °C/33 mmHg (lit.)
mp
31-33 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
CC(C)(C#N)C#N
InChI
1S/C5H6N2/c1-5(2,3-6)4-7/h1-2H3
InChI Key
BCMJJXWXMZYZKN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Dimethylmalononitrile may be employed as a starting reagent in the synthesis of bisoxazolines and (4′S,5′S)-2,2-bis[4′-hydroxymethyl-5′-phenyl-1′,3′-oxazolin-2′-yl]propane.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
468789-VAR:
468789-BULK:
468789-1G:4548173155661
468789-5G:4548173155678
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A new copper(II)/isopropylidene-2,2-bis(oxazoline) catalyst and its stable reactive complex with acryloyloxazolidinone in enantioselective reactions.
Giovanni Desimoni et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(38), 9674-9677 (2009-08-18)
Synthesis of non-symmetric bisoxazoline compounds. An easy way to reach tailored chiral ligands.
Garcia JI, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 17(15), 2270-2275 (2006)
Dimethylmalononitrile. Low-temperature heat capacity, vapor pressure, density, and chemical thermodynamics of the crystalline, liquid, and gaseous phases.
Ribner A and Westrum Jr EF.
The Journal of Physical Chemistry, 71(5), 1208-1215 (1967)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
468789-1G
468789-5G4061832358710