Merck
468495
Sigma-Aldrich
1,1′-ジオクタデシル-3,3,3′,3′-テトラメチルインドカルボシアニン 過塩素酸塩
97%
別名:
DiI
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C59H97ClN2O4
CAS番号:
分子量:
933.87
Beilstein:
8251870
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
97%
形状
crystalline
組成
Carbon: 73.2-78.5%
Nitrogen: 2.7-3.3%
dark purple
mp
68 °C (dec.) (lit.)
λmax
549 nm
&ε; (減衰係数)
≥10000 at 276-282 nm in methanol at 0.01 g/L
≥130000 at 546-552 nm in methanol at 0.01 g/L
≥70000 at 514-520 nm in methanol at 0.01 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCCN1c2ccccc2C(C)(C)/C1=C\C=C\C3=[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)c4ccccc4C3(C)C
InChI
1S/C59H97N2.ClHO4/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-41-50-60-54-46-39-37-44-52(54)58(3,4)56(60)48-43-49-57-59(5,6)53-45-38-40-47-55(53)61(57)51-42-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-2;2-1(3,4)5/h37-40,43-49H,7-36,41-42,50-51H2,1-6H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI Key
JVXZRNYCRFIEGV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,1′-ジオクタデシル-3,3,3′,3′-テトラメチルインドカルボシアニン過塩素酸塩は、別名Dilとも呼ばれています。HCV(C型肝炎ウイルス)侵入プロセスにおけるHCV細胞の相互作用の研究に使用することが可能です。ヒト内皮細胞におけるDiI-oxLDL取り込みを定量化するための酸化LDL(低密度リポタンパク質)の標識に使用されます。
アプリケーション
1,1′-ジオクタデシル-3,3,3′,3′-テトラメチルインドカルボシアニン過塩素酸塩は、細胞骨格染色、核染色、逆行性標識、運動ニューロンの計数、および網膜神経節細胞軸索の標識に使用されています。
1,1′-ジオクタデシル-3,3,3′,3′-テトラメチルインドカルボシアニン過塩素酸塩は、間葉系幹細胞(MSC)および大脳皮質の蛍光標識に使用されています。また、マウスにおいて覚醒状態と麻酔下状態を判定するための筋電図(EMG)にも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
主に膜電位の光学的計測や膜流動性の研究に使用される、親油性のカルボシアニン色素です。神経の逆行性染色:in vivo及びin vitroで生きたニューロンを強く、長時間染色できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
過塩素酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
468495-BULK:
468495-500MG:
468495-VAR:
468495-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zaborszky L
Neuroanatomical Tract-Tracing: Molecules, Neurons, and Systems (2006)
Angiotensin II induces LOX-1, the human endothelial receptor for oxidized low-density lipoprotein.
Morawietz H, et al.
Circulation, 100(9), 899-902 (1999)
Bartenschlager R, et al.
Hepatitis C Virus: From Molecular Virology to Antiviral Therapy, 369 (2013)
Activation of the hypothalamic feeding centre upon visual prey detection.
Muto A, et al.
Nature Communications, 8:15029 (2017)
Flexible Wireless Powered Drug Delivery System for Targeted Administration on Cerebral Cortex
Sung SH, et al.
Nano Energy (2018)