アッセイ
95%
フォーム
powder, crystals or chunks
不純物
<5% 1,2-benzenedithiol
mp
58-60 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Sc1c(S)c(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2S2/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2,9-10H
InChI Key
AJCUDWCLDWDLNY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
442828-250MG:
442828-1G:
442828-BULK:
442828-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック