Merck
463450
Sigma-Aldrich
Methyl 4-acetamido-5-chloro-2-methoxybenzoate
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CONHC6H2(Cl)(OCH3)CO2CH3
CAS番号:
分子量:
257.67
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
mp
153-156 °C (lit.)
官能基
amide
chloro
ester
SMILES記法
COC(=O)c1cc(Cl)c(NC(C)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H12ClNO4/c1-6(14)13-9-5-10(16-2)7(4-8(9)12)11(15)17-3/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
OUEXNQRVYGYGIK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
463450-VAR:
463450-100G:
463450-25G:
463450-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ruben De Pauw et al.
Journal of chromatography. A, 1420, 129-134 (2015-10-20)
A new system is proposed for applying fast temperature gradients in liquid chromatography. It consists of a 0.7 mm × 150 mm fused-silica column coated with a 50 μm Nickel-layer, which is connecting with a power source and a temperature