Merck
461555
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-(1-Phenylethyl)maleimide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11NO2
CAS番号:
分子量:
201.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]24/D +61°, c = 2 in ethanol
屈折率
n20/D 1.556 (lit.)
bp
110-115 °C/0.004 mmHg (lit.)
密度
1.138 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
imide
maleimide
phenyl
SMILES記法
C[C@@H](N1C(=O)C=CC1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C12H11NO2/c1-9(10-5-3-2-4-6-10)13-11(14)7-8-12(13)15/h2-9H,1H3/t9-/m1/s1
InChI Key
PWZXUQWQRVKGAH-SECBINFHSA-N
アプリケーション
This optically active maleimide undergoes radical copolymerization with styrene to yield a ~1:1 copolymer (~98%). Vinyl copolymers with asymmetric main chains can be used as nonlinear optical materials. Dienophile for diastereoselective Diels-Alder reactions.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
461555-VAR:
461555-250MG:
461555-1G:
461555-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Baldwin, S.W. et al.
Tetrahedron Letters, 32, 5877-5877 (1991)
Donnelly, I.H. et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 1821-1821 (1996)
Oishi, T. et al.
Polymer, 34, 2644-2644 (1993)