アッセイ
96%
光学活性
[α]23/D −14°, neat
光学純度
ee: 97% (GLC)
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
93-95 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
hydroxyl
SMILES記法
CCOC(=O)C[C@H](O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m0/s1
InChI Key
ZAJNMXDBJKCCAT-YFKPBYRVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethyl (S)-4-chloro-3-hydroxybutanoate is a chiral intermediate generally used to prepare atorvastatin, a cholesterol-lowering drug.
アプリケーション
Ethyl (S)-(−)-4-chloro-3-hydroxybutyrate can be used as a starting material in the synthesis of 4-amino-3-hydroxybutyric acid, a compound of pharmacological importance.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
460524-VAR:
460524-5G:
460524-BULK:
460524-1G:
Short synthesis of (R)-and (S)-4-amino-3-hydroxybutyric acid (GABOB).
Synthesis, 2005(04), 579-582 (2005)