Merck
460516
Sigma-Aldrich
Ethyl (R)-(+)-4-chloro-3-hydroxybutyrate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2CH(OH)CH2CO2C2H5
CAS番号:
分子量:
166.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
光学活性
[α]23/D +14°, neat
光学純度
ee: 97% (GLC)
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
93-95 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
hydroxyl
SMILES記法
CCOC(=O)C[C@@H](O)CCl
InChI
1S/C6H11ClO3/c1-2-10-6(9)3-5(8)4-7/h5,8H,2-4H2,1H3/t5-/m1/s1
InChI Key
ZAJNMXDBJKCCAT-RXMQYKEDSA-N
アプリケーション
Ethyl (R)-(+)-4-chloro-3-hydroxybutyrate is a chiral building block that can be used:
  • To prepare allyl stannane, a precursor for the total synthesis of macrolide iriomoteolide-1b.
  • As a starting material for the synthesis of a chiral g-αmino acid fragment, which in turn is used to prepare the immunosuppressive agent FR252921.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
460516-1G:
460516-BULK:
460516-VAR:
460516-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Domino 10-Step Total Synthesis of FR252921 and Its Analogues, Complex Macrocyclic Immunosuppressants
Chen Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(35), 13772-13777 (2019)