Merck
456292
Sigma-Aldrich
Fluoranthene-d10
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16D10
CAS番号:
分子量:
212.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
bp
384 °C (lit.)
mp
110-113 °C (lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c-2c(c1[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c-2c34
InChI
1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
InChI Key
GVEPBJHOBDJJJI-LHNTUAQVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
May be used as an analytical standard
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
388.4 °F - closed cup
引火点(℃)
198.0 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
456292-100MG-PW:
456292-100MG:
456292-50MG:
456292-VAR:
456292-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ahmad Omar-Ali et al.
Marine environmental research, 108, 33-44 (2015-05-10)
Alligator gar Atractosteus spatula acclimated to brackish water (9 ppt) were exposed to water accommodated fraction oil loadings (surrogate to Macondo Deepwater Horizon, northern Gulf of Mexico) of 0.5 and 4.0 gm oil/L tank water for 48 h. The surrogate