About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H11ClO2
CAS番号:
分子量:
150.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
詳細
Specific optical acitvity ([α]24/D ·42.1°, neat)
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.434 (lit.)
bp
63 °C/37 mmHg (lit.)
密度
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
ether
ketal
SMILES記法
CC1(C)OC[C@@H](CCl)O1
InChI
1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
InChI Key
BNPOTXLWPZOESZ-RXMQYKEDSA-N
アプリケーション
(S)-(−)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane can be used as a building block in the synthesis of hydroxylated polyamine analogs of biological importance.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
456144-VAR:
456144-5G:
456144-1G:
456144-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)