Merck
363537
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-グリシジルベンジルエーテル
99%
別名:
(S)-(+)-2-(Benzyloxymethyl)oxirane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O2
CAS番号:
分子量:
164.20
Beilstein:
5246494
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +5.1°, c = 5 in toluene
密度
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ether
phenyl
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C(OCc1ccccc1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m1/s1
InChI Key
QNYBOILAKBSWFG-SNVBAGLBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
(S)-(+)-Glycidyl benzyl ether can be used to prepare 1-octadecyl-3-O-benzyl-sn-glycerol, which is a key intermediate for the synthesis of triglycerides containing α-eleostearic acid.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
363537-250MG:
363537-1G:
363537-VAR:
363537-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)