Merck
454265
Sigma-Aldrich
2′,5′-ジメチルアセトフェノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C6H3COCH3
CAS番号:
分子量:
148.20
Beilstein:
2042139
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
195 °C (lit.)
密度
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(=O)c1cc(C)ccc1C
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-5-8(2)10(6-7)9(3)11/h4-6H,1-3H3
InChI Key
AWKBVLVKQQRRFQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
204.8 °F - closed cup
引火点(℃)
96 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
454265-25ML:
454265-VAR:
454265-BULK:
454265-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Assessment of substituent effects and antimicrobial activities of some 2', 5'-dimethyl phenyl chalcones.
Joseph SJ, et al.
International Letters of Chemistry, Physics and Astronomy, 5, 99-123 (2014)
The Orientation in the Nitration of 3, 4-and 2, 5-Dimethylacetophenone.
Buu-Hoi NP, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 17(7), 1000-1004 (1952)
Photoenolization of ortho-alkyl-substituted acetophenones: evidence for the enol triplet state.
Findlay DM and Tchir MF.
J. Chem. Soc., Faraday, 1096-1100 (1976)