Merck
451762
Sigma-Aldrich
Adipic acid-d10
98 atom % D
別名:
Deuterated adipic acid, Hexanedioic acid-d10
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
DO2C(CD2)4CO2D
CAS番号:
分子量:
156.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
形状
solid
bp
265 °C/100 mmHg (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
質量シフト
M+10
SMILES記法
[2H]OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O[2H]
InChI
1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2/hD2
InChI Key
WNLRTRBMVRJNCN-YQMDOBQVSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
384.8 °F - closed cup
引火点(℃)
196 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
451762-VAR:
451762-BULK:
451762-5G:
451762-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)