About This Item
化学式:
CD3(CD2)10CO2H
CAS番号:
分子量:
223.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
同位体純度
≥98 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp
44-46 °C (lit.)
質量シフト
M+23
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2
InChI Key
POULHZVOKOAJMA-SJTGVFOPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
This product may be used as an analytical standard.
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113.00 °C
適用法令
Jan Code
451401-1G:
451401-25MG:
451401-VAR:
451401-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック