Merck
451266
Sigma-Aldrich
塩化スカンジウム(III)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
別名:
三塩化スカンジウム, 塩化スカンジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ScCl3
CAS番号:
分子量:
151.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
anhydrous
アッセイ
99.99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: scandium
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
960 °C (lit.)
密度
2.39 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sc/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
DVMZCYSFPFUKKE-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
溶融塩混合物からの定電位陰極還元によるニッケル-スカンジウム金属間化合物膜の成形に使用されます
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
451266-VAR:
451266-BULK:
451266-5G-PW:
451266-5G:
451266-1G:
451266-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Tatejwa, K. et al.
Kidorui, 26, 74-74 (1995)
Chem. Abstr., 123, 269239x-269239x (1995)
資料
The rare earth elements impact nearly everyone in the world. All of the people living in advanced technological countries and almost all those living in third world countries utilize the rare earths in their everyday living—the car that one drives (gasoline is refined from oil using rare earth catalysts and catalytic converters reduce the polluting emissions from the automotive exhaust), watching the news on TV (the red and green colors in TV screens), the telephones and computers we use to communicate (the permanent magnets in speakers and disc drives), just to name a few examples.