Merck
307874
Sigma-Aldrich
酸化スカンジウム(III)
99.9% trace rare earth metals basis
別名:
三酸化二スカンジウム, 酸化スカンジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sc2O3
CAS番号:
分子量:
137.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99.9% trace rare earth metals basis
形状
powder
反応適合性
core: scandium
reagent type: catalyst
SMILES記法
O=[Sc]O[Sc]=O
InChI
1S/3O.2Sc
InChI Key
HYXGAEYDKFCVMU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化スカンジウム(III)は、末端ジオールの脱水触媒として使用できる高融点希土類酸化物です。また、他のスカンジウム化合物を調製するための出発物質としても使用されます
アプリケーション
真空蒸着に適しています。
酸化スカンジウム(III)は、アミノアルコールから不飽和アミンへの脱水触媒として使用できます。また、芳香族化合物のニトロ化の触媒として使用できるトリフルオロメタンスルホン酸スカンジウム(III)調製の前駆体としても使用できます
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
307874-BULK:
307874-VAR:
307874-5G:
307874-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Dehydration of 5-amino-1-pentanol over rare earth oxides
Ohta K, et al.
Applied Catalysis A: General, 517, 73-80 (2016)
Yan-Xia Zhao et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 13(21), 10084-10090 (2011-04-28)
The Sc(3)O(6)(-) cluster anions were produced by laser ablation and studied by reaction with n-butane in a fast flow reactor and by photoelectron spectroscopy. The reactivity experiments indicated that one Sc(3)O(6)(-) cluster can activate two n-butane molecules consecutively with rate
[Industrial hygiene in scandium oxide manufacture].
B G Feĭgin
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (4)(4), 39-40 (1985-04-01)
H M T U Herath et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 16(11), 1061-1065 (2006-01-03)
Biocompatibility is a pre-requisite for all biomaterials used for medical application. During the last two decades significant advances have been made in the development of novel materials and selection and use of these materials has been directly dependent upon their
Yu Gong et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(45), 11572-11578 (2007-10-18)
The reactions of scandium atoms and O(2) have been reinvestigated using matrix isolation infrared spectroscopy and density functional theory calculations. A series of new oxygen-rich scandium oxide/dioxygen complexes were prepared and characterized. The ground state scandium atoms react with dioxygen
資料
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.