Merck
325899
Sigma-Aldrich
Scandium(III) acetate hydrate
99.9% trace metals basis
別名:
Acetic acid scandium hydrate, Scandium acetate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CO2)3Sc · xH2O
CAS番号:
分子量:
222.09 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder, crystals or chunks
反応適合性
core: scandium
reagent type: catalyst
SMILES記法
O.CC(=O)O[Sc](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.H2O.Sc/c3*1-2(3)4;;/h3*1H3,(H,3,4);1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI Key
WAUFOVXMMKWBAE-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
325899-BULK:
325899-5G:
325899-VAR:
325899-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)