Merck
449458
Sigma-Aldrich
(tert-ブチルジメチルシリルオキシ)アセトアルデヒド
90%
別名:
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde, 2-(tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde, 2-[(tert-Butyl)dimethylsiloxy]acetaldehyde, 2-[(tert-Butyldimethylsilanyl)oxy]acetaldehyde, 2-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]acetaldehyde, Dimethyl-tert-butylsilyloxyacetaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CSi(CH3)2OCH2CHO
CAS番号:
分子量:
174.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
密度
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC=O
InChI
1S/C8H18O2Si/c1-8(2,3)11(4,5)10-7-6-9/h6H,7H2,1-5H3
InChI Key
MEBFFOKESLAUSJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
(tert-ブチルジメチルシリルオキシ)アセトアルデヒドは、合成糖鎖生物学で広く使用される汎用試薬です。 エリトロースの立体制御生成においてアルドール供与体としてもアルドール受容体としても機能します。 (+)-アンブルチシン、 (−)-ラウリマライド、 (−)-サリノスポラミドA、 および(+)-ロイカスカンドロライドAの全合成において重要な試薬として使用されます。
海洋天然物である(-)-dactylodideの最近の合成における主なテトラヒドロピランサブユニットの構成に使用。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
449458-1G:
449458-VAR:
449458-5G:
449458-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Colobert, Francoise; et al.
European Journal of Organic Chemistry, 6, 1455-1467 (2006)
Total synthesis of the microtubule-stabilizing agent (−)-Laulimalide
Paterson I, et al.
Organic Letters, 3(20), 3149-3152 (2001)
Stereocontrolled total synthesis of (+)-leucascandrolide A.
Paterson I and Tudge M
Angewandte Chemie (International Edition in English), 115(3), 357-361 (2003)
Entry to Heterocycles Based on Indium-Catalyzed Conia-Ene Reactions: Asymmetric Synthesis of (−)-Salinosporamide A.
Takahashi K, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 47(33), 6244-6246 (2008)
Total synthesis of (+)-ambruticin.
Liu P and Jacobsen EN
Journal of the American Chemical Society, 123(43), 10772-10773 (2001)