Merck
447803
Sigma-Aldrich
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-furoic acid
95%
別名:
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-furancarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H7F3O3
CAS番号:
分子量:
256.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
95%
品質水準
アッセイ
95%
mp
199-205 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
fluoro
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H7F3O3/c13-12(14,15)8-3-1-2-7(6-8)9-4-5-10(18-9)11(16)17/h1-6H,(H,16,17)
InChI Key
ADRFTNFHVKVATK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
447803-1G:
447803-BULK:
447803-5G:
447803-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)