A0100000
アセタゾールアミド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
5-アセトアミド-1,3,4-チアジアゾール-2-スルホンアミド, N-(5-[アミノスルホニル]-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)アセトアミド, N-(5-スルファモイル-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)アセトアミド
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
acetazolamide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Nc1nnc(s1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
InChI Key
BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
その他情報
関連製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A0100000-1EA:
A0100000-100MG:
A0100000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)