Merck
Y0001084
システム適合性用アセタゾールアミド
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
アセタゾールアミド, 5-アセトアミド-1,3,4-チアジアゾール-2-スルホンアミド, N-(5-[アミノスルホニル]-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)アセトアミド, N-(5-スルファモイル-1,3,4-チアジアゾール-2-イル)アセトアミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6N4O3S2
CAS番号:
分子量:
222.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
acetazolamide
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)Nc1nnc(s1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
InChI Key
BZKPWHYZMXOIDC-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
炭酸脱水酵素インヒビタ-です。脳血流を増加させます。
生物化学的/生理学的作用
水チャネルとの相互作用により膜の水透過性を阻害します。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Y0001084-1EA:
Y0001084:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Gladys E Granero et al.
Expert opinion on drug delivery, 7(8), 943-953 (2010-06-23)
Acetazolamide (ACZ), a carbonic anhydrase inhibitor (CAI), and other oral CAIs have been an integral part of antiglaucoma therapy for > 40 years. ACZ is used orally for the reduction of intraocular pressure in patients suffering from glaucoma. However, this
David E Leaf et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 102(4), 1313-1322 (2006-10-07)
Acetazolamide, a potent carbonic anhydrase (CA) inhibitor, is the most commonly used and best-studied agent for the amelioration of acute mountain sickness (AMS). The actual mechanisms by which acetazolamide reduces symptoms of AMS, however, remain unclear. Traditionally, acetazolamide's efficacy has
Indu Pal Kaur et al.
International journal of pharmaceutics, 248(1-2), 1-14 (2002-11-14)
Through this review it is contemplated that acetazolamide (ACZ), an age-old treatment for glaucoma with a myriad of side effects and inadequate topical effectiveness, may be formulated into a topically effective agent by utilizing various newer formulation approaches of ocular
G Settakis et al.
European journal of neurology, 10(6), 609-620 (2003-12-04)
Pathologic processes affecting the brain vessels may damage cerebral vasodilatory capacity. Early detection of cerebral dysfunction plays an important role in the prevention of cerebrovascular diseases. In recent decades acetazolamide (AZ) has frequently been used for this purpose. In the
Neil D Ritchie et al.
Journal of travel medicine, 19(5), 298-307 (2012-09-05)
Acetazolamide has been reported to be effective in the prevention of acute mountain sickness (AMS). Our aim was to conduct a systematic review of randomized, placebo-controlled trials of acetazolamide in the prevention of AMS. Studies were identified by searching the