About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H5NO3
CAS番号:
分子量:
127.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
182-187 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Cc1nc(co1)C(O)=O
InChI
1S/C5H5NO3/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8/h2H,1H3,(H,7,8)
InChI Key
IARMCEYEYXXEOS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応物質です。
- ヒトプロテアーゼ活性化受容体2アフェクターとしての、(ヘテロアリール)カルボニル置換ジペプチドの固相調製
- Pd触媒による脱炭酸的C-Hクロスカップリング
- ανβ3インテグリンインヒビターとしての、3-アミノ-N-(フェニルスルホニル)アラニンの立体選択的調製
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
705969-VAR:
705969-BULK:
705969-1G:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
705969-1G | 4061826734315 |