Merck
441678
Sigma-Aldrich
3-Iodophenylboronic acid
≥95%
別名:
B-(3-Iodophenyl)boronic acid, m-Iodobenzeneboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
247.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
mp
195-197 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H6BIO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI Key
REEUXWXIMNEIIN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下に関与する反応剤です。
  • アレーンを用いる好気性酸化的カップリング
  • アセタールを用いるカップリング
  • ホモセリントランスアセチラーゼ阻害剤の合成
  • アルケンを用いたホウ素‐Heckアリール化
  • N-アリール化
  • 求電子性アルケンを用いたHeck反応
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
441678-5G:4.548173994093E12