Merck
437646
Sigma-Aldrich
二フッ化水素ナトリウム
granular, 98%
別名:
ナトリウム酸 フルオリド, 重フッ化ナトリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaHF2
CAS番号:
分子量:
61.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
98%
フォーム:
granular
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
granular
SMILES記法
[F-].[Na+].F[H]
InChI
1S/2FH.Na/h2*1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
BFXAWOHHDUIALU-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Employed recently in the room temperature synthesis of fluoride glasses. Starting material for solid state preparation of Na3MnF6 for further high pressure structural determination studies.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
437646-1KG:4548173359373
437646-BULK:
437646-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Journal of Non-Crystalline Solids, 184, 166-166 (1995)
Carlson, S. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 1486-1486 (1998)