Merck
437417
Sigma-Aldrich
チオ硫酸バリウム
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BaS2O3
CAS番号:
分子量:
249.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
フォーム:
solid
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
SMILES記法
[Ba++].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/Ba.H2O3S2/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChI Key
ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
437417-50G:4548173150178
437417-VAR:
437417-BULK:
437417-250G:4548173150161
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)