Merck
436186
Sigma-Aldrich
Sodium hexafluoroacetylacetonate
97%
別名:
Sodium 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetonate, Sodium hexafluoroacetylacetonate, Sodium hexafluoroacetylacetone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NaC5HF6O2
CAS番号:
分子量:
230.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
powder or crystals
反応適合性
core: sodium
SMILES記法
[Na+].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H2F6O2.Na/c6-4(7,8)2(12)1-3(13)5(9,10)11;/h1,12H;/q;+1/p-1/b2-1-;
InChI Key
AWUDPEKDPFGDOP-ODZAUARKSA-M
アプリケーション
Recently employed in the solid-phase synthesis of chromium β-diketonates, in the preparation of novel catalytic ruthenium diphosphine complexes and in the preparation of a series of new copper chemical vapor deposition (CVD) precursors.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
436186-VAR:
436186-BULK:
436186-25G:
436186-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rec. Trav. Chim., 114, 242-242 (1995)
Zh. Neorg. Khim., 41, 411-411 (1996)
Organometallics, 14, 2641-2641 (1995)