アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +65°, c = 1 in 0.5 M NaOH
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CN[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-13-11(12(15)16)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,11,13-14H,6H2,1H3,(H,15,16)/t11-/m0/s1
InChI Key
CZCIKBSVHDNIDH-NSHDSACASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
434248-VAR:
434248-BULK:
434248-1G:
434248-250MG:
試験成績書(COA)