Merck
433330
Sigma-Aldrich
2-Methylhydrocinnamic acid
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4CH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
164.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
mp
100-103 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Cc1ccccc1CCC(O)=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-4-2-3-5-9(8)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
JIRKNEAMPYVPTD-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Methylhydrocinnamic acid is a carboxylic acid building block. It participates in the synthesis of 2-methyl-3-phenylpropanol.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
433330-10G:
433330-VAR:
433330-BULK:
433330-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Holger Bühler et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 6(4), 711-717 (2005-04-07)
The influence of Trp128-substituted mutants of the hydroxynitrile lyase from Manihot esculenta (MeHNL) on the stereoselectivity of MeHNL-catalyzed HCN additions to aldehydes with stereogenic centers, which yield the corresponding cyanohydrins, is described. In rac-2-phenylpropionaldehyde (rac-1) reactions, wild-type (wtMeHNL) and all