Merck
423327
Sigma-Aldrich
2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol
98%
別名:
2,4-Di-(tert -butyl)-6-(5-chloro-2H -benzo[d ][1,2,3]triazol-2-yl)phenol, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert -butylphenyl)-5-chloro-2H -benzotriazole, 2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert -butylphenyl)-5-chlorobenzotriazole, 2-(5-Chloro-2H -benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylethyl)phenol, 5-Chloro-2-(3,5-di-tert -butyl-2-hydroxyphenyl)benzotriazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24ClN3O
CAS番号:
分子量:
357.88
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
mp
150-153 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)-n2nc3ccc(Cl)cc3n2
InChI
1S/C20H24ClN3O/c1-19(2,3)12-9-14(20(4,5)6)18(25)17(10-12)24-22-15-8-7-13(21)11-16(15)23-24/h7-11,25H,1-6H3
InChI Key
UWSMKYBKUPAEJQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chloro-2H-benzotriazol-2-yl)phenol belongs to the class of benzotriazole based UV absorbers and UV filters, which can be used in cosmetics and personal care products, such as shampoos, body lotions and sunscreens.
アプリケーション
UV absorber
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
423327-BULK:
423327-5G:
423327-25G:
423327-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Multiresidue analytical method for the determination of antimicrobials, preservatives, benzotriazole UV stabilizers, flame retardants and plasticizers in fish using ultra high performance liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry.
Kim J, et al.
Journal of Chromatography A, 1218(22), 3511-3520 (2011)