422746
2-(2H-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-tert-ペンチルフェノール
98%
別名:
2-(2-Hydroxy-3,5-di-tert -amylphenyl)-2H -benzotriazole, 2-(2H -Benzotriazol-2-yl)-4,6-bis(1,1-dimethylpropyl)phenol, 2-(3′,5′-Di-tert -amyl-2′-hydroxyphenyl)benzotriazole, 2-(3,5-Di-tert -amyl-2-hydroxyphenyl)-2H -benzotriazole, 2-[2-Hydroxy-3,5-bis(1,1-dimethylpropyl)phenyl]-2H -benzotriazole
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
98%
mp
80-83 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)CC)-n2nc3ccccc3n2
InChI
1S/C22H29N3O/c1-7-21(3,4)15-13-16(22(5,6)8-2)20(26)19(14-15)25-23-17-11-9-10-12-18(17)24-25/h9-14,26H,7-8H2,1-6H3
InChI Key
ZMWRRFHBXARRRT-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Kidney
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
422746-VAR:
422746-BULK:
422746-250G:
422746-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック