Merck
420328
Sigma-Aldrich
シンコニン 一塩酸塩 水和物
99%
別名:
シンコナン-9(S)-オール 一塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22N2O · HCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
330.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
5784953
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
光学活性
[α]20/D +101°, c = 1 in chloroform
mp
208-218 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
O[C@H]([C@H]1CC2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14?,18+,19-/m0/s1
InChI Key
KMPWYEUPVWOPIM-FGVBSWQGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
420328-250MG:
420328-50MG:
420328-BULK:
420328-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)