アッセイ
≥95% (oligomer purity)
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
SMILES記法
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C15H32O8/c1-17-4-5-19-8-9-21-12-13-23-15-14-22-11-10-20-7-6-18-3-2-16/h16H,2-15H2,1H3
InChI Key
AGWKUHGLWHMYTG-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
41749-BULK-F:
41749-1G-F:
41749-VAR-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック