Merck
JKP12001
Sigma-Aldrich
mPEG6K
average Mn 6,000, OH
別名:
Methoxy-PEG6-Hydroxyl, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3O(CH2CH2O)6H
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
product name
mPEG6-OH,
形状
liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H]OCCOC
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)