Merck
416738
Sigma-Aldrich
S-tert-Butyl thioacetate
98%
別名:
1-(tert-Butylsulfanyl)ethan-1-one, S-(1,1-Dimethylethyl) ethanethioate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COSC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
132.22
Beilstein:
1740436
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
98%
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
135-136 °C (lit.)
密度
0.927 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thioester
SMILES記法
CC(=O)SC(C)(C)C
InChI
1S/C6H12OS/c1-5(7)8-6(2,3)4/h1-4H3
InChI Key
PJFHXBBYLAVSLJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
S-tert-Butyl thioacetate is a thioester.
アプリケーション
S-tert-Butyl thioacetate may be used for the preparation of vinyloxyborane derivative.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
416738-VAR:
416738-BULK:
416738-5G:
416738-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthetic studies on an antitumor antibiotic, bleomycin. XIV. The synthesis of Boc-pyrimidoblamic acid.
M Otsuka et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 33(2), 520-526 (1985-02-01)