Merck
358851
Sigma-Aldrich
Ethyl dithioacetate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CSSCH2CH3
CAS番号:
分子量:
120.24
Beilstein:
1737711
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.568 (lit.)
bp
61 °C/23 mmHg (lit.)
密度
1.048 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thioether
SMILES記法
CCSC(C)=S
InChI
1S/C4H8S2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
KCOPWUJJPSTRIZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ethyl dithioacetate is an alkyl dithioester. It reacts with 5,6-diamino-1,3-dimethyluracil to yield the purine derivative. Raman spectra of ethyl dithioacetate has been recorded as a function of temperature in the liquid phase and in the solid phase at low temperature.
アプリケーション
Ethyl dithioacetate may be used in the preparation of N-thioacetylamino acids.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
358851-VAR:
358851-BULK:
358851-1ML:
358851-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thioacetylation method of protein sequencing: Gas chromatography/Ion trap mass spectrometric detection of 5-acetoxy-2-methylthiazoles.
Stolowitz ML, et al.
Journal of Protein Chemistry, 11(4), 360-361 (1992)
Rotational isomers of ethyl dithioacetate and ethyl thionoacetate: A Raman study.
Verma AL, et al.
Journal of Raman Spectroscopy, 11(5), 390-392 (1981)
2-?-d-ribofuranosylbenzoxazole from 2, 5-anhydro-d-allonoimidate, and 1, 3-dimethyl-8-?-d-ribofuranosylxanthine from 2, 5-anhydro-d-allono-thioimidates and-dithioates.
El Khadem HS and Kawai J.
Carbohydrate Research, 153(2), 271-283 (1986)