Merck
414999
Sigma-Aldrich
3,4-エポキシテトラヒドロチオフェン-1,1-ジオキシド
97%
別名:
3,4-Epoxysulfolane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H6O3S
CAS番号:
分子量:
134.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
mp
145-150 °C (lit.)
SMILES記法
O=S1(=O)CC2OC2C1
InChI
1S/C4H6O3S/c5-8(6)1-3-4(2-8)7-3/h3-4H,1-2H2
InChI Key
SZAIAWVGWTXVMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
スルホン誘導体や天然物の合成に使用する非環式ポリエンの調製に用いられます。合成方法については、参考文献Tetrahedron Lett.をご参照下さい
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
414999-1G:
414999-VAR:
414999-250MG:
414999-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 2609-2609 (1971)
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1335-1335 (1972)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 114-114 (1991)