Merck
401684
Sigma-Aldrich
鉛(II)アセチルアセトナート
technical grade
別名:
2,4-ペンタンジオン 鉛(II)誘導体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pb(C5H7O2)2
CAS番号:
分子量:
405.42
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
形状
powder
反応適合性
core: lead
reagent type: catalyst
mp
141-144 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)\C=C(\C)O[PbH2]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pb/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
InChI Key
UNNUWSQNTAFLDC-FDGPNNRMSA-L
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
Jan Code
401684-VAR:
401684-BULK:
401684-25G:4548173144825
401684-5G:4548173144832
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)