詳細
mixture of isomers cis and trans
品質水準
グレード
technical
反応適合性
core: silicon
reagent type: catalyst
SMILES記法
C[Si]1(O[Si](C)(O[Si](C)(O[Si](C)(O1)c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C28H32O4Si4/c1-33(25-17-9-5-10-18-25)29-34(2,26-19-11-6-12-20-26)31-36(4,28-23-15-8-16-24-28)32-35(3,30-33)27-21-13-7-14-22-27/h5-24H,1-4H3
InChI Key
IRVZFACCNZRHSJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
エチルヒドロシリコーン液合成のための反応物質
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
40094-5G:
40094-25G:
40094-VAR:
40094-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)