Merck
399701
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Octyn-3-ol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4CH(OH)C≡CH
CAS番号:
分子量:
126.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352003
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
光学活性
[α]20/D +6.5°, c = 2 in methylene chloride
光学純度
ee: 98% (GLC)
屈折率
n20/D 1.442 (lit.)
bp
100 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CCCCC[C@@H](O)C#C
InChI
1S/C8H14O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h2,8-9H,3,5-7H2,1H3/t8-/m0/s1
InChI Key
VUGRNZHKYVHZSN-QMMMGPOBSA-N
アプリケーション
Key intermediate for the synthesis of prostaglandins.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
399701-250MG:
399701-50G:
399701-BULK:
399701-VAR:
399701-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 30, 3645-3645 (1989)
Journal of the American Chemical Society, 110, 4718-4718 (1988)
The Journal of Organic Chemistry, 53, 5590-5590 (1988)