Merck
387843
Sigma-Aldrich
5-Bromopentyl acetate
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2(CH2)5Br
CAS番号:
分子量:
209.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
109-110 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.255 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES記法
CC(=O)OCCCCCBr
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-7(9)10-6-4-2-3-5-8/h2-6H2,1H3
InChI Key
JIHJLQWUVZUKCH-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
387843-5ML:
387843-BULK:
387843-VAR:
387843-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)