Merck
381357
Sigma-Aldrich
臭化ガリウム(III)
99.999%
別名:
三臭化ガリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
GaBr3
CAS番号:
分子量:
309.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
99.999%
フォーム
chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gallium
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
279 °C (lit.)
mp
121.5 °C (lit.)
溶解性
H2O: slightly soluble(lit.)
密度
3.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Ga](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ga/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
SRVXDMYFQIODQI-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Gallium(III) bromide may be used to catalyze the coupling of indoles with phenylacetylene to form 1,1-bis(1H-3-indolyl)-1-phenylethanes.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
381357-VAR:
381357-10G:
381357-BULK:
381357-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gallium(III) halide-catalyzed coupling of indoles with phenylacetylene: synthesis of bis(indolyl)phenylethanes
Yadav JS, et al.
Tetrahedron Letters, 45(41), 7577-7579 (2004)