グレード
technical grade
アッセイ
90%
フォーム
solid
bp
94-95 °C/9 mmHg (lit.)
mp
40-45 °C (lit.)
密度
1.20 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[Si](C)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C7H12O6Si/c1-5(8)11-14(4,12-6(2)9)13-7(3)10/h1-4H3
InChI Key
TVJPBVNWVPUZBM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
372358-BULK:
372358-100G:
372358-VAR:
372358-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Silicone Vapor Poisoning of Catalytic Methane Sensors
Chilton, J. E., et al.
Proceedings of the fourth WVU Conference on Coal Mine Electrotechnology (1978)
A Udagama et al.
The Journal of prosthetic dentistry, 48(1), 86-88 (1982-07-01)
The urethanes, PVC, acrylic resins, and silicones are still the most popular among a large number of materials being used to fabricate facial prostheses. Each material has advantages and disadvantages. The ideal material is not yet available. It was found
Solvation of lithium salts within single-phase dimethyl siloxane bisphenol-A carbonate block copolymer.
Spiegel EF, et al.
Polymer, 41(9), 3365-3369 (2000)