Merck
371335
Sigma-Aldrich
4′-ヒドロキシ-4-ビフェニルカルボン酸
99%
別名:
4-(4-ヒドロキシフェニル)安息香酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4C6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
214.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
powder, crystals or chunks
mp
295 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8,14H,(H,15,16)
InChI Key
JTGCXYYDAVPSFD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
371335-1KG:
371335-5G:
371335-BULK:
371335-100G:
371335-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)