Merck
368032
Sigma-Aldrich
2-フルオロフェネチルアミン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H4CH2CH2NH2
CAS番号:
分子量:
139.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.51 (lit.)
bp
64 °C/0.6 mmHg (lit.)
密度
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
NCCc1ccccc1F
InChI
1S/C8H10FN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
InChI Key
RIKUOLJPJNVTEP-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Fluorophenethylamine is an amine.
アプリケーション
2-Fluorophenethylamine may be used in the synthesis of ethyl 2-cyano-3-(N-2-fluorophenethylamino)-3-methythioacrylate. It may be used for the derivatization of methoxybenzaldehyde polystyrene resin.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
368032-VAR:
368032-5G:
368032-BULK:
368032-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S L Dax et al.
Current medicinal chemistry, 6(3), 255-270 (1999-04-29)
Solid-phase organic synthesis, particularly when used in conjunction with combinatorial techniques, is emerging as a revolutionary technology in chemistry. Multi-component reaction systems are particularly valued because several elements of diversity can be introduced in a single transformation thereby expanding the
Synthesis and bioactivity of Ethyl 2-Cyano-3-methylthio-3-(N-2-Fluorophenethylamino) Acrylates.
ZHOU J-K, et al.
Journal of Guizhou Educational Institute, 017-017 (2007)