Merck
366560
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromobenzene-d4
98 atom % D
別名:
Tetradeutero-p-dibromobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D4Br2
CAS番号:
分子量:
239.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
テクニック
protein expression: suitable
bp
219 °C
mp
88-90 °C (lit.)
密度
1.872 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c(Br)c([2H])c([2H])c1Br
InChI
1S/C6H4Br2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI Key
SWJPEBQEEAHIGZ-RHQRLBAQSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
366560-5G:
366560-BULK:
366560-VAR:
366560-250MG:
366560-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1