アッセイ
97%
mp
196-198 °C (lit.)
SMILES記法
Cl.Nc1cc(ccc1S)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NS.ClH/c8-7(9,10)4-1-2-6(12)5(11)3-4;/h1-3,12H,11H2;1H
InChI Key
FIAGYDIJZOWVAB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol hydrochloride may be used in the synthesis of 6-trifluoromethyl-4H-1,4-benzothiazines, via condensation and oxidative cyclization with β-di-carbonyl compounds.
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
365734-VAR:
365734-BULK:
365734-25G:
365734-5G:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of 6-trifluoromethyl-4h-1, 4-benzothiazines as possible anticancer agents.
Journal of Fluorine Chemistry, 31(1), 19-24 (1986)