solid
標識化の程度
~2.5% loading
表面積
~550 m2/g
マトリックス活性基
, ~8% functionalized
粒径
230-400 mesh
ポアサイズ
60 Å pore size
SMILES記法
O[SiH3].CCCCl
InChI Key
HOFHRXMLDKMEBQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
基質をシリカゲル上に固定化する担体として有用です。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
364266-50G:
364266-250G:
364266-BULK:
364266-10G:
364266-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック