Merck
363871
Sigma-Aldrich
クロロギ酸4-クロロフェニル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCO2C6H4Cl
CAS番号:
分子量:
191.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.533 (lit.)
bp
100-102 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.365 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)Oc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H4Cl2O2/c8-5-1-3-6(4-2-5)11-7(9)10/h1-4H
InChI Key
RYWGPCLTVXMMHO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
4-Chlorophenyl chloroformate was used in the preparation of N-hydroxy-N-methylcarbamate 4-chlorophenyl ester.
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
363871-BULK:
363871-VAR:
363871-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
D S Hamilton et al.
The Journal of biological chemistry, 267(35), 24933-24936 (1992-12-15)
In principle, competitive inhibitors of glyoxalase I that also serve as substrates for the thioester hydrolase glyoxalase II might function as tumor-selective anti-cancer agents, given the role of these enzymes in removing cytotoxic methylglyoxal from cells and the observation that