363596
ジエチルホスホロアミダート
98%
別名:
(Diethoxyphosphoryl)amine, Amidophosphoric acid diethyl ester, Diethyl amidophosphonate, Diethyl aminophosphonate, Diethyl phosphorylamide, O,O′-Diethylphosphoramidate
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
化学式:
H2NP(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
153.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
98%
bp
140 °C/3 mmHg (lit.)
mp
51-53 °C (lit.)
SMILES記法
CCOP(N)(=O)OCC
InChI
1S/C4H12NO3P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,5,6)
InChI Key
MCQILDHFZKTBOD-UHFFFAOYSA-N
詳細
ジエチルホスホロアミド酸は化学的および生物学的な毒性物質であり、表面増感ラマン分光法(SERS)による超低レベル濃度検出例が報告されています。 化学兵器を化学的に模擬する薬剤としても報告されています。
アプリケーション
ジエチルホスホロアミド酸は実際の化学兵器を模擬または再現するための試薬として使用することがあります。 また、α-アミノアルキルホスホン酸塩の調製(3成分Mannich型反応経由)にも使用されます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
363596-50G:
363596-10G:
363596-BULK:
363596-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mehmet Yilmaz et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 16(12), 5563-5570 (2014-02-12)
The detection of molecules at an ultralow level by Surface-Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) has recently attracted enormous interest for various applications especially in biological, medical, and environmental fields. Despite the significant progress, SERS systems are still facing challenges for practical
Surface-enhanced Raman scattering detection of chemical and biological agents using a portable Raman integrated tunable sensor.
Yan F and Vo-Dinh T.
Sensors and Actuators B, Chemical, 121(1), 61-66 (2007)
Surface detection of chemical warfare agent simulants and degradation products.
Kanu AB, et al.
Analytica Chimica Acta, 553(1), 148-159 (2001)
Mannich type reactions of chlorophosphites, phosphoramides and aldehydes (ketones) under solvent-free and catalyst-free conditions-synthesis of N-phosphoramino a-aminophosphonates.
Zhang J, et al.
Green Chemistry, 9(12), 1341-1345 (2007)