Merck
363049
Sigma-Aldrich
Diiodomethane-d2
99 atom % D, contains copper as stabilizer
別名:
Methylene-d2 iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD2I2
CAS番号:
分子量:
269.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
含みます
copper as stabilizer
bp
68 °C/15 mmHg (lit.)
密度
3.325 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(I)I
InChI
1S/CH2I2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI Key
NZZFYRREKKOMAT-DICFDUPASA-N
アプリケーション
レトロDiels-Alder反応用の重水素化フルベンの調製に用いられます
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
363049-VAR:
363049-25G:
363049-1G:
363049-5G:
363049-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aldrichimica Acta, 23, 53-53 (1990)