Merck
347434
Sigma-Aldrich
Ethanol-1,1-d2
98 atom % D
別名:
Ethyl-1,1-d2 alcohol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CD2OH
CAS番号:
分子量:
48.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.36 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
-114 °C (lit.)
密度
0.823 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(C)O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i2D2
InChI Key
LFQSCWFLJHTTHZ-CBTSVUPCSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F - closed cup
引火点(℃)
13 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
347434-1G:
347434-5G:
347434-BULK:
347434-VAR:
347434-10X1G-N:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)